2-Chlorisonicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-4-cyanpyridin, 2-Chlor-4-pyridincarbonitril, 2-Chlor-4-pyridincarbonsäurenitril
OR29832-10G
OR29832-250G
OR29832-50G
OR29832-500G
APOSOR29832-10GEA
21.9
EUR
APOSOR29832-10G
APOSOR29832-250G
APOSOR29832-50G
APOSOR29832-500G
2-Chlorisonicotinonitril
2-Chlorisonicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Molecular Weight: 138.56 g/mol Siedepunkt: 104…106 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 69…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174318 CAS-Nummer: 33252-30-1 |