3,5-Dinitrosalicylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoesäure
OR2984-25G OR2984-100G OR2984-500G
APOSOR2984-25GEA 55.1 EUR
APOSOR2984-25G APOSOR2984-100G APOSOR2984-500G
3,5-Dinitrosalicylsäure 97%
3,5-Dinitrosalicylsäure
Formel: C₇H₄N₂O₇
Molecular Weight: 228,12 g/mol
Schmelzpunkt: 169…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007104
CAS-Nummer: 609-99-4