5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2985-10G OR2985-1G OR2985-5G
APOSOR2985-10GEA 406 EUR
APOSOR2985-10G APOSOR2985-1G APOSOR2985-5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Formel: C₁₀H₈BrNS
Schmelzpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04974049
CAS-Nummer: 28771-82-6