2-Brom-5-iodpyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2986-1G
OR2986-5G
APOSOR2986-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2986-1G
APOSOR2986-5G
2-Brom-5-iodpyrazin 98%
2-Bromo-5-iodopyrazine
Formel:
C₄H₂BrIN₂ Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08061602 CAS-Nummer: 622392-04-5 |