5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-bromo-4,6-dichloropyrimidine
OR2987-1G OR2987-250MG
APOSOR2987-1GEA 119 EUR
APOSOR2987-1G APOSOR2987-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Formel: C₄H₂BrCl₂N₃
Molecular Weight: 242.9 g/mol
Schmelzpunkt: 232…236 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00275455
CAS-Nummer: 7781-26-2