2,5-Dichlornicotinamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29879-1G OR29879-5G
APOSOR29879-1GEA 58 EUR
APOSOR29879-1G APOSOR29879-5G
2,5-Dichlornicotinamid
2,5-Dichlornicotinamid
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204159
CAS-Nummer: 75291-86-0