2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: alpha,2,6-Trichlorobenzaldoxime
OR29933-10G OR29933-1G OR29933-5G
APOSOR29933-10GEA 464 EUR
APOSOR29933-10G APOSOR29933-1G APOSOR29933-5G
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Formel: C₇H₄Cl₃NO
Molecular Weight: 224.48 g/mol
Schmelzpunkt: 84…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673177
CAS-Nummer: 6579-27-7
UN: 1759
ADR: 8 III