4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR29949-100G OR29949-25G
APOSOR29949-100GEA 43.5 EUR
APOSOR29949-100G APOSOR29949-25G
4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂S
Molecular Weight: 195.07 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006086
CAS-Nummer: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
UN: 3263
ADR: 8 II