4-Methylbenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methylbenzoesäureamidin Hydrochlorid
, 4-Methylphenylamidin Hydrochlorid
APOSOR29962-5GEA
37.9
EUR
APOSOR29962-5G
APOSOR29962-10G
APOSOR29962-1G
4-Methylbenzamidin Hydrochlorid
4-Methylbenzamidin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 170,64 g/mol Schmelzpunkt: 211…214 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040183 CAS-Nummer: 6326-27-8 |