2,4-Dihydroxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-2-pyridon, Pyridin-2,4-diol
OR29968-25G OR29968-100G OR29968-500G
APOSOR29968-25GEA 21.9 EUR
APOSOR29968-25G APOSOR29968-100G APOSOR29968-500G
2,4-Dihydroxypyridin 98%
2,4-Dihydroxypyridin
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111,10 g/mol
Schmelzpunkt: 272…276 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006273
CAS-Nummer: 626-03-9
EINECS: 210-924-8