3-Hydroxy-5-methylisoxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hymexazol
OR2998-25G OR2998-5G
APOSOR2998-25GEA 62.5 EUR
APOSOR2998-25G APOSOR2998-5G
3-Hydroxy-5-methylisoxazol 97%
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₅NO₂
Molecular Weight: 99,09 g/mol
Schmelzpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00144468
CAS-Nummer: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6