4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR29981-1G OR29981-5G
APOSOR29981-1GEA 0 EUR
APOSOR29981-1G APOSOR29981-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₃Cl₂N₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00474490
CAS-Nummer: 33097-13-1