5-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR300014-1G OR300014-250MG OR300014-500MG
APOSOR300014-1GEA 1140 EUR
APOSOR300014-1G APOSOR300014-250MG APOSOR300014-500MG
5-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
5-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Formel: C7H4ClN3
Molecular Weight: 165,5800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08706209
CAS-Nummer: 214045-82-6