6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR300088-5G
APOSOR300088-5GEA
114
EUR
APOSOR300088-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formel:
C₉H₈BrNO Molecular Weight: 226,0700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114858 CAS-Nummer: 147497-32-3 |