3-Chloroisoquinolin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300097-500MG OR300097-250MG
APOSOR300097-500MGEA 0 EUR
APOSOR300097-500MG APOSOR300097-250MG
3-Chloroisoquinolin-4-amine
3-Chloroisoquinolin-4-amine
Formel: C9H7ClN2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235154
CAS-Nummer: 342899-38-1