2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Hydroxymethyl)picolinonitrile, 5-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carbonitrile
OR300195-1G OR300195-250MG
APOSOR300195-1GEA 156 EUR
APOSOR300195-1G APOSOR300195-250MG
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Formel: C₇H₆N₂O
Molecular Weight: 134,14 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09029606
CAS-Nummer: 58553-48-3