Imidazol-2-carbonsäureethylester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
OR3003-5G OR3003-1G OR3003-25G
APOSOR3003-5GEA 55.1 EUR
APOSOR3003-5G APOSOR3003-1G APOSOR3003-25G
Imidazol-2-carbonsäureethylester
Imidazol-2-carbonsäureethylester
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Siedepunkt: 48…51 °C/0,3mmHg
Schmelzpunkt: 176…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426031
CAS-Nummer: 33543-78-1