4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
OR300307-1G OR300307-250MG
APOSOR300307-1GEA 125 EUR
APOSOR300307-1G APOSOR300307-250MG
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molecular Weight: 240.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095205
CAS-Nummer: 374633-27-9