1-Chloro-2,7-naphthyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300337-1G
OR300337-250MG
APOSOR300337-1GEA
236
EUR
APOSOR300337-1G
APOSOR300337-250MG
1-Chloro-2,7-naphthyridine
1-Chloro-2,7-naphthyridine
Formel:
C₈H₅ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234389 CAS-Nummer: 69042-30-4 |