Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
OR300367-1G
OR300367-250MG
APOSOR300367-1GEA
78.3
EUR
APOSOR300367-1G
APOSOR300367-250MG
Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉Cl₂NO₂ Molecular Weight: 270,109 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173351 CAS-Nummer: 56824-91-0 |