3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300385-1G OR300385-250MG
APOSOR300385-1GEA 658 EUR
APOSOR300385-1G APOSOR300385-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel: C7H4BrClN2
Molecular Weight: 231,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12962966
CAS-Nummer: 1190310-75-8