6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300409-1G
OR300409-250MG
APOSOR300409-1GEA
224
EUR
APOSOR300409-1G
APOSOR300409-250MG
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formel:
C₆H₄ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16659575 CAS-Nummer: 1260670-01-6 |