Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30041-1G OR30041-250MG
APOSOR30041-1GEA 142 EUR
APOSOR30041-1G APOSOR30041-250MG
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 210,28 g/mol
Siedepunkt: 130 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01313625
CAS-Nummer: 519056-54-3