4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-chloro-5-methylisoxazole
OR300501-1G OR300501-5G
APOSOR300501-1GEA 166 EUR
APOSOR300501-1G APOSOR300501-5G
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Formel: C₄H₅ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11227222
CAS-Nummer: 5819-39-6