4-(3-Chlorpropyl)morpholin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Morpholinopropyl Chloride
OR300520-100G
OR300520-25G
APOSOR300520-100GEA
55.1
EUR
APOSOR300520-100G
APOSOR300520-25G
4-(3-Chlorpropyl)morpholin
4-(3-Chlorpropyl)morpholin
Formel:
C₇H₁₄ClNO Molecular Weight: 163.65 g/mol Siedepunkt: 115 °C/25mmHg Dichte: 1.08 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00039714 CAS-Nummer: 7357-67-7 EINECS: 461-510-0 |