Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR300536-1G OR300536-5G
APOSOR300536-1GEA 132 EUR
APOSOR300536-1G APOSOR300536-5G
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Formel: C₇H₁₆N₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568300
CAS-Nummer: 60729-88-6