Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300583-1G
OR300583-5G
APOSOR300583-1GEA
0
EUR
APOSOR300583-1G
APOSOR300583-5G
Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester 98%
Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02167640 CAS-Nummer: 1865-11-8 |