2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR300585-1G
OR300585-250MG
OR300585-500MG
OR300585-2.5G
APOSOR300585-1GEA
275
EUR
APOSOR300585-1G
APOSOR300585-250MG
APOSOR300585-500MG
APOSOR300585-2.5G
2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
Formel:
C₉H₅ClN₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11052416 CAS-Nummer: 919085-47-5 |