3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol
OR300627-5G
OR300627-1G
APOSOR300627-5GEA
97.3
EUR
APOSOR300627-5G
APOSOR300627-1G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol 97+%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ Molecular Weight: 172,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020728 CAS-Nummer: 1131-16-4 |