1H-Pyrazol-5-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxy-1H-pyrazole
OR300636-1G OR300636-5G
APOSOR300636-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300636-1G APOSOR300636-5G
1H-Pyrazol-5-ol 97%
1H-Pyrazol-5-ol
Formel: C₃H₄N₂O
Molecular Weight: 84,08 g/mol
Schmelzpunkt: 169…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11227225
CAS-Nummer: 60456-93-1