7-Brombenzo[b]thiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300641-5G
APOSOR300641-5GEA 82.8 EUR
APOSOR300641-5G
7-Brombenzo[b]thiophen
7-Brombenzo[b]thiophen
Formel: C₈H₅BrS
Molecular Weight: 213,0943 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06657729
CAS-Nummer: 1423-61-6