Isoxazol-5-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Aminoisoxazole, Isoxazol-5-amine
OR300646-1G
OR300646-250MG
OR300646-5G
APOSOR300646-1GEA
55.1
EUR
APOSOR300646-1G
APOSOR300646-250MG
APOSOR300646-5G
Isoxazol-5-ylamine
Isoxazol-5-ylamine
Formel:
C₃H₄N₂O Molecular Weight: 84,08 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00128192 CAS-Nummer: 14678-05-8 |