Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR300647-250MG OR300647-5G OR300647-10G OR300647-25G
APOSOR300647-250MGEA 58.2 EUR
APOSOR300647-250MG APOSOR300647-5G APOSOR300647-10G APOSOR300647-25G
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂O
Molecular Weight: 202,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014619
CAS-Nummer: 15190-10-0