2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300670-1G OR300670-5G
APOSOR300670-1GEA 85.7 EUR
APOSOR300670-1G APOSOR300670-5G
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃S
Molecular Weight: 175,2104 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02664359
CAS-Nummer: 19759-66-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III