4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30073-1G OR30073-5G
APOSOR30073-1GEA 84.1 EUR
APOSOR30073-1G APOSOR30073-5G
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₉ClO₂S
Schmelzpunkt: 81…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02677693
CAS-Nummer: 10447-11-7
UN: 3261
ADR: 8,II