Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR300731-1G OR300731-50MG OR300731-250MG OR300731-5G
APOSOR300731-1GEA 98.6 EUR
APOSOR300731-1G APOSOR300731-50MG APOSOR300731-250MG APOSOR300731-5G
Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Molecular Weight: 250,32 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00124672
CAS-Nummer: 52505-56-3