Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1-Methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
OR300749-1G
OR300749-5G
APOSOR300749-1GEA
69.6
EUR
APOSOR300749-1G
APOSOR300749-5G
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formel:
C₇H₁₁NO₃ Molecular Weight: 157.169 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015898 CAS-Nummer: 59857-86-2 |