2,3,5-Trichlorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR300750-25G OR300750-5G
APOSOR300750-25GEA 337 EUR
APOSOR300750-25G APOSOR300750-5G
2,3,5-Trichlorbenzaldehyd 98%
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₃O
Molecular Weight: 209.46 g/mol
Siedepunkt: 359
Schmelzpunkt: 75…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010860
CAS-Nummer: 56961-75-2
UN: 1759
ADR: 8 II