1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Chloropyridine-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-4-chloropyridine
OR300751-1G OR300751-250MG
APOSOR300751-1GEA 82.8 EUR
APOSOR300751-1G APOSOR300751-250MG
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₆ClNO
Molecular Weight: 155,58 g/mol
Schmelzpunkt: 37…38 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10697662
CAS-Nummer: 60159-37-7