(Phenylthio)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Phenylthio)acetonitrile
OR30082-5G
APOSOR30082-5GEA
77
EUR
APOSOR30082-5G
(Phenylthio)acetonitril
(Phenylthio)acetonitril
Formel:
C₈H₇NS Molecular Weight: 149,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019831 CAS-Nummer: 5219-61-4 |