2-(4-Bromphenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Bromphenyl)ethylalkohol, 4-Bromphenethylalkohol
OR30084-25G
OR30084-5G
OR30084-100G
APOSOR30084-25GEA
79.9
EUR
APOSOR30084-25G
APOSOR30084-5G
APOSOR30084-100G
2-(4-Bromphenyl)ethanol
2-(4-Bromphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol Siedepunkt: 138 °C/9mmHg Dichte: 1,436 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002897 CAS-Nummer: 4654-39-1 EINECS: 225-093-7 |