Methyl-3-aminobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Aminobenzoesäuremethylester
OR30089-100G OR30089-25G OR30089-500G
APOSOR30089-100GEA 227 EUR
APOSOR30089-100G APOSOR30089-25G APOSOR30089-500G
Methyl-3-aminobenzoat
Methyl-3-aminobenzoat
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 170 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 49…55 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00017102
CAS-Nummer: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5