4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Bromophthalide

OR301006-1G OR301006-250MG
APOSOR301006-1GEA 133 EUR
APOSOR301006-1G APOSOR301006-250MG
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one
Formel: C₈H₅BrO₂
Molecular Weight: 213,03 g/mol
Siedepunkt: 378 °C
Schmelzpunkt: 98…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06412577
CAS-Nummer: 102308-43-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR