3-Methoxy-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methoxy-2-methylaniline
OR301008-100G
APOSOR301008-100GEA
439
EUR
APOSOR301008-100G
3-Methoxy-o-toluidin
3-Methoxy-o-toluidin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,1800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06412568 CAS-Nummer: 19500-02-8 |