1-Benzyl-3-pyrrolidinon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinone, 1-Benzylpyrrolidin-3-one

OR301019-25G OR301019-5G
APOSOR301019-25GEA 46.4 EUR
APOSOR301019-25G APOSOR301019-5G
1-Benzyl-3-pyrrolidinon
1-Benzyl-3-pyrrolidinon
Formel: C₁₁H₁₃NO
Molecular Weight: 175.23 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C/0.01mmHg
Dichte: 1.091 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005342
CAS-Nummer: 775-16-6
EINECS: 212-274-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR