4-Acetylbenzonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4'-Cyanacetophenon, Methyl-p-cyanphenylketon

OR30102-100G OR30102-25G OR30102-5G
APOSOR30102-100GEA 173 EUR
APOSOR30102-100G APOSOR30102-25G APOSOR30102-5G
4-Acetylbenzonitril
4-Acetylbenzonitril
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001825
CAS-Nummer: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR