3-(Aminomethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Cyanobenzylamine
OR301027-5G
APOSOR301027-5GEA 144 EUR
APOSOR301027-5G
3-(Aminomethyl)benzonitril 98%
3-(Aminomethyl)benzonitril
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797832
CAS-Nummer: 10406-24-3
UN: 2735
ADR: 8,III