3-Brom-2-chlor-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brom-2-chlor-4-picolin
OR301029-5G OR301029-100G OR301029-25G
APOSOR301029-5GEA 116 EUR
APOSOR301029-5G APOSOR301029-100G APOSOR301029-25G
3-Brom-2-chlor-4-methylpyridin 97%
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206.47 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112511
CAS-Nummer: 55404-31-4