1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1H-Pyrazol-5-carbaldehyde, 5-Formyl-1H-pyrazole
OR301050-25G OR301050-5G OR301050-100G
APOSOR301050-25GEA 154 EUR
APOSOR301050-25G APOSOR301050-5G APOSOR301050-100G
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₄N₂O
Molecular Weight: 96,087 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06657574
CAS-Nummer: 948552-36-1