3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-4-methoxyacetophenone
OR301055-1G OR301055-25G OR301055-5G
APOSOR301055-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301055-1G APOSOR301055-25G APOSOR301055-5G
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00182975
CAS-Nummer: 6100-74-9